WH0011027M17
Monoclonal Anti-LILRA2 antibody produced in mouse
clone 3C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CD85H, Anti-ILT1, Anti-LIR-7, Anti-LIR7, Anti-leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (with TM domain), member 2
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LILRA2(11027)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
DRPSLSVQPVPTVAPGKNVTLLCQSRGQFHTFLLTKEGAGHPPLHLRSEHQAQQNQAEFRMG
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)