WH0010999M1
Monoclonal Anti-SLC27A4 antibody produced in mouse
clone 1F4-1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FATP4, Anti-solute carrier family 27 (fatty acid transporter), member 4
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F4-1B10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC27A4(10999)
Immunogeno
Sequence
MPLTLSTLLQPGRIWTGRRAAEPTPGHNAAWSLSGGGAAVLQAGAETALDPGGILPVVPLLGIWRLALHPGLHQDHQAYLTGDVLVMDELGYLYFRDRTGDTFRWKGENVSTTEVEGTLSRLLDMADVAVYGVEVPGTEGRAGMAAVASPTGNCDLERFAQVLEKELPLYARPIFLRLLPELHKTGTYKFQKTELRKEGFDPAIVKDPLFYLDAQKGRYVPLDQEAYSRIQAGEEKL
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.