Documenti fondamentali
WH0010916M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAGED2 antibody produced in mouse
clone 6G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-11B6, Anti-BCG1, Anti-HCA10, Anti-JCL1, Anti-MAGED, Anti-MAGED2, Anti-MGC8386, Anti-melanoma antigen family D, 2
Scegli un formato
100 μG
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
416,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6G10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAGED2(10916)
Descrizione generale
This gene is a member of the MAGED gene family. While the MAGEA and MAGEB genes are silent in normal tissues with the exception of testis and placenta, the MAGED genes are expressed ubiquitously. The MAGED genes are clustered on chromosome Xp11. This gene is located in Xp11.2, a hot spot for X-linked mental retardation (XLMR). Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene, however, the full length nature of some variants has not been defined. (provided by RefSeq)
Immunogeno
MAGED2 (NP_055414, 16 a.a. ~ 125 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AEASEKDSSSMMQTLLTVTQNVEVPETPKASKALEVSEDVKVSKASGVSKATEVSKTPEAREAPATQASSTTQLTDTQVLAAENKSLAADTKKQNADPQAVTMPATETKK
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)