WH0010397M3
Monoclonal Anti-NDRG1 antibody produced in mouse
clone 2D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CAP43, Anti-CMT4D, Anti-DRG1, Anti-GC4, Anti-HMSNL, Anti-N-myc downstream regulated gene 1, Anti-NDR1, Anti-NMSL, Anti-PROXY1, Anti-RIT42, Anti-RTP, Anti-TARG1, Anti-TDD5
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NDRG1(10397)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSREMQDVDLAEVKPLVEKGETITGLLQEFDVQEQDIETLHGSVHVTLCGTPKGNRPVILTYHDIGMNHKTCYNPLFNYEDMQEITQHFAVCHVDAPGQQDGAASFPAGYMYPSMDQLAEMLPGVLQQFGLKSIIGMGTGAGAYILTRFALNNPEMVEGLVLINVNPCAEGWMDWAASKISGWTQALPDMVVSHLFGKEEMQSNVEVVHTYRQHIVNDMNPGNLHLFINAYNSRRDLEIERPMPGTHTVTLQCPALLVVGDSSPAVDAVVECNSKLDPTKTTLLKMADCGGLPQISQPAKLAEAFKYFVQGMGYMPSASMTRLMRSRTASGSSVTSLDGTRSRSHTSEGTRSRSHTSEGTRSRSHTSEGAHLDITPNSGAAGNSAGPKSMEVSC
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?