Documenti fondamentali
WH0010036M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CHAF1A antibody produced in mouse
clone 1C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CAF1, Anti-CAF1B, Anti-CAF1P150, Anti-MGC71229, Anti-P150, Anti-chromatin assembly factor 1, subunit A (p150)
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHAF1A(10036)
Descrizione generale
Chromatin assembly factor I (CAF1) is a nuclear complex consisting of p50, p60 (CHAF1B; MIM 601245), and p150 (CHAF1A) subunits that assembles histone octamers onto replicating DNA in vitro (Kaufman et al., 1995 [PubMed 7600578]).[supplied by OMIM
Immunogeno
CHAF1A (AAH67093, 21 a.a. ~ 120 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CKDRPAFPVKKLIQARLPFKRLNLVPKGKADDMSDDQGTSVQSKSPDLEASLDTLENNCHVGSDIDFRPKLVNGKGPLDNFLRNRIETSIGQSTVIIDLT
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)