WH0009567M1
Monoclonal Anti-GTPBP1 antibody produced in mouse
clone 1H1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-GP1, Anti-GTP binding protein 1, Anti-HSPC018, Anti-MGC20069
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GTPBP1(9567)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MDEGCGETIYVIGQGSDGTEYGLSEADMEASYATVKSMAEQIEADVILLRERQEAGGRVRDYLVRKRVGDNDFLEV
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)