Documenti fondamentali
WH0009473M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C1orf38 antibody produced in mouse
clone 1C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ICB1, Anti-chromosome 1 open reading frame 38
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... C1orf38(9473)
Categorie correlate
Immunogeno
C1orf38 (AAH31655, 1 a.a. ~ 111 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEGQQVILHLPLSQKGPFWTWEPSAPRTLLQVLQDPALKDLVLTCPTLPWHSLILRPQYEIQAIMHIFSSLRIAATRSAAQTQGEDLARVHQGWLQYVQQDSCPQEGPQAR
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)