Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
WH0009197M7
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC33A1 antibody produced in mouse
clone 3A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ACATN, Anti-AT1, Anti-solute carrier family 33 (acetyl-CoA transporter), member 1
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgGκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC33A1(9197)
Categorie correlate
Descrizione generale
The encoded protein is required for the formation of O-acetylated (Ac) gangliosides. It is predicted to contain 6 to 10 transmembrane domains, and a leucine zipper motif in transmembrane domain III. Studies indicate that the protein is localized to the cytoplasm. (provided by RefSeq)
Immunogeno
SLC33A1 (NP_004724, 1 a.a. ~ 69 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSPTISHKDSSRQRRPGNFSHSLDMKSGPLPPGGWDDSHLDSAGREGDREALLGDTGTGDFLKAPQSFR
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)