WH0008888M1
Monoclonal Anti-MCM3AP antibody produced in mouse
clone 1H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-GANP, Anti-KIAA0572, Anti-MAP80, Anti-MCM3 minichromosome maintenance deficient 3 (S. cerevisiae) associated protein
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MCM3AP(8888)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
VRVARCCEDVCAHLVDLFLVEEIFQTAKETLQELQCFCKYLQRWREAVTARKKLRRQMRAFPAAPCCVDVSDRLRALAPSAECPIAEENLARGLLDLGHA
Caratteristiche e vantaggi
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)