Documenti fondamentali
WH0008550M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAPKAPK5 antibody produced in mouse
clone 2D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-PRAK, Anti-mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 5
Scegli un formato
100 μG
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
416,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPKAPK5(8550)
Categorie correlate
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a member of the serine/threonine kinase family. In response to cellular stress and proinflammatory cytokines, this kinase is activated through its phosphorylation by MAP kinases including MAPK1/ERK, MAPK14/p38-alpha, and MAPK11/p38-beta. In vitro, this kinase phosphorylates heat shock protein HSP27 at its physiologically relevant sites. Two alternately spliced transcript variants of this gene encoding distinct isoforms have been reported. (provided by RefSeq)
Immunogeno
MAPKAPK5 (AAH47284, 371 a.a. ~ 471 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KDSVYIHDHENGAEDSNVALEKLRDVIAQCILPQAGENEDEKLNEVMQEAWKYNRECKLLRDTLQSFSWNGRGFTDKVDRLKLAEIVKQVIEEQTTSHESQ
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)