WH0008482M1
Monoclonal Anti-SEMA7A antibody produced in mouse
clone 3D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CD108, Anti-CDw108, Anti-HSEMAK1, Anti-HSema K1, Anti-HSemaL, Anti-JMH, Anti-MGC126692, Anti-MGC126696, Anti-SEMAK1, Anti-SEMAL, Anti-sema domain, immunoglobulin domain (Ig), and GPI membrane anchor, (semaphorin) 7A (JMH blood group)
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SEMA7A(8482)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
EPHKECPNPKPDKAPLQKVSLAPNSRYYLSCPMESRHATYSWRHKENVEQSCEPGHQSPNCILFIENLTAQQYGHYFCEAQEGSYFREAQHWQLLPED
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)