Documenti fondamentali
WH0007866M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IFRD2 antibody produced in mouse
clone 1A4-1G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-IFNRP, Anti-SKMc15, Anti-SM15, Anti-interferon-related developmental regulator 2
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A4-1G1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IFRD2(7866)
Immunogeno
IFRD2 (AAH01327, 1 a.a. ~ 442 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPRARKGNTLRKGGQRRGGGARSSAQADSGSSDDEAASEARSTASECPSLLSTTAEDSLGGDVVDEQGQQEDLEEKLKEYVDCLTDKSAKTRQGALESLRLALASRLLPDFLLERRLTLADALEKCLKKGKGEEQALAAAVLGLLCVQLGPGPKGEELFHSLQPLLVSVLSDSTASPAARLHCASALGLGCYVAAADIQDLVSCLACLESVFSRFYGLGGSSTSPVVPASLHGLLSAALQAWALLLTICPSTQISHILDRQLPRLPQLLSSESVNQRIAAGETIALLFELARDLEEEFVYEDMEALCSVLRTLATDSNKYRAKADRRRQRSTFRAVLHSVEGGECEEEIVRFGFEVLYMDSWARHRIYAAFKEVLGSGMHHHLQNNELLRDIFGLGPVLLLDATALKACKVPRFEKHLYNAAAFKARTKARSRVRDKQADIL
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)