WH0006907M7
Monoclonal Anti-TBL1X antibody produced in mouse
clone 2B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-EBI, Anti-TBL1, Anti-transducin (beta)-like 1X-linked
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TBL1X(6907)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
LASASFDSTVRLWDIERGVCTHTLTKHQEPVYSVAFSPDGKYLASGSFDKCVHIWNTQSGNLVHSYRGTGGIFEVCWNARGDKVGASASDGSVCVLDLRK
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)