WH0006773M1
Monoclonal Anti-STAT2 antibody produced in mouse
clone 5G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ISGF3, Anti-MGC59816, Anti-P113, Anti-STAT113, Anti-signal transducer and activator of transcription 2, 113kDa
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5G7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STAT2(6773)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
KAGLDLGPELESVLESTLEPVIEPTLCMVSQTVPEPDQGPVSQPVPEPDLPCDLRHLNTEPMEIFRNCVKIEEIMPNGDPLLAGQNTVDEVYVSRPSHFYTDGPLMPSDF