T0442
Anti-phospho-Tyk2 (pTyr1054/1055) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
PM
134 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:1000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TYK2(7297)
Categorie correlate
Descrizione generale
receptors for many cytokines including IL-13, the IL-6 family, IL-10, and IFN-a and β. Following ligand binding,
Tyk2 is activated by phosphorylation of Tyr1054 and/or Tyr1055. Tyk2 is required for the tyrosine phosphoryla-
tion of Stat3 in the IFN-β signaling cascade.
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1