WH0005229M2
Monoclonal Anti-PGGT1B antibody produced in mouse
clone 5E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BGGI, Anti-GGTI, Anti-protein geranylgeranyltransferase type I, beta subunit
Scegli un formato
416,00 €
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5E4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PGGT1B(5229)
Immunogeno
Sequence
MVATEDERLAGSGEGERLDFLRDRHVRFFQRCLQVLPERYSSLETSRLTIAFFALSGLDMLDSLDVVNKDDIIEWIYSLQVLPTEDRSNLNRCGFRGSSYLGIPF
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)