WH0005211M3
Monoclonal Anti-PFKL antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp686G1648, Anti-DKFZp686L2097, Anti-PFKB, Anti-phosphofructokinase, liver
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PFKL(5211)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PKEKSNFSLAILNVGAPAAGMNAAVRSAVRTGISHGHTVYVVHDGFEGLAKGQVQEVGWHDVAGWLGRGGSMLGTKRTLPKGQLESIVENIRIYGIHALL
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)