WH0005192M1
Monoclonal Anti-PEX10 antibody produced in mouse
clone 1B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MGC1998, Anti-NALD, Anti-RNF69, Anti-peroxisome biogenesis factor 10
Scegli un formato
416,00 €
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PEX10(5192)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAPAAASPPEVIRAAQKDEYYRGGLRSAAGGALHSLAGARKWLEWRKEVELLSDVAYFGLTTLAGYQTLGEEYVSIIQVDPSRIHVPSSLRRGVLVTLHAVLPYLLDKALLPLEQELQADPDSGRPLQGSLGPGGRGCSGARRWMRHHTATLTEQQRRALLRAVFVLRQGLACLQRLHVAWFYIHGVFYHLAKRLTGITYLRVRSLPGEDLRARVSYRLLGVISLLHLVLSMGLQLYGFRQRQRARKEWRLHRGLSHRRASLEERAVSRNPLCTLCLEERRHPTATPCGHLFCWECITAWCSSKAECPLCREKFPPQKLIYLRHYR
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)