WH0004987M2
Monoclonal Anti-OPRL1 antibody produced in mouse
clone 2A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-KOR3, Anti-MGC34578, Anti-NOCIR, Anti-OOR, Anti-ORL1, Anti-opiate receptor-like 1
Scegli un formato
416,00 €
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OPRL1(4987)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
DILLGFWPFGNALCKTVIAIDYYNMFTSTFTLTAMSVDRYVAICHPIRALDVRTSSKAQAVNVAIWALASVVGVPVAIMGSAQVEDEEIECLVEIPTPQDYWG
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)