WH0004656M1
Monoclonal Anti-MYOG antibody produced in mouse
clone 2B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MYF4, Anti-MYOGENIN, Anti-myogenin (myogenic factor 4)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYOG(4656)
Descrizione generale
MYOG (myogenin) is one of the muscle regulatory factors that belong to the b-HLH transcription factors family. This gene is located on human chromosome 1q32.1.
Immunogeno
Sequence
MELYETSPYFYQEPRFYDGENYLPVHLQGFEPPGYERTELTLSPEAPGPLEDKGLGTPEHCPGQCLPWACKVCKRKSVSVDRRRAATLREKRRLKKVNEAFEALKRSTLLNPNQRLPKVEILRSAIQYIERLQALLSSLNQEERDLRYRGGGGPQPGVPSECSSHSASCSPEWGSALEFSANPGDHLLTADPTDAHNLHSLTSIVDSITVEDVSVAFPDETMPN
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato