WH0003340M1
Monoclonal Anti-NDST1 antibody produced in mouse
clone 1G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HSST, Anti-N-deacetylase/N-sulfotransferase (heparan glucosaminyl) 1, Anti-NST1
Scegli un formato
416,00 €
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NDST1(3340)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
LYGWKRGLEPSADAPEPDCGDPPPVAPSRLLPLKPVQAATPSRTDPLVLVFVESLYSQLGQEVVAILESSRFKYRTEIAPGKGDMPTLTDKGRGRFALI
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.