Documenti fondamentali
WH0003081M10
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HGD antibody produced in mouse
clone 3G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-AKU, Anti-HGO, Anti-homogentisate 1,2-dioxygenase (homogentisate oxidase)
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HGD(3081)
Categorie correlate
Descrizione generale
Homogentisate 1,2-dioxygenase (HGD) gene mutations are the molecular cause of alkaptonuria, a rare hereditary disorder of the phenylalanine catabolism. The highest expression of HGD is in the prostate, small intestine, colon, and liver. The HGD gene contains 14 exons. Conflicting reports have placed the gene at 3q2, 3q13.3-q21, 3q21-q24, 3q21-q23, or 3q25-q26. (provided by RefSeq)
Immunogeno
HGD (NP_000178, 377 a.a. ~ 445 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CFEKASKVKLAPERIADGTMAFMFESSLSLAVTKWGLKASRCLDENYHKCWEPLKSHFTPNSRNPAEPN
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)