WH0002801M1
Monoclonal Anti-GOLGA2 antibody produced in mouse
clone 2C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-GM130, Anti-MGC20672, Anti-golgi autoantigen, golgin subfamily a, 2
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GOLGA2(2801)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
EQAEARRQILETMQNDRTTISRALSQNRELKEQLAELQSGFVKLTNENMEITSALQSEQHVKRELGKKLGELQEKLSELKETVELKSQEAQSLQQQRDQYLGHLQQYVAAYQQLTSEKEV
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)