WH0000788M2
Monoclonal Anti-SLC25A20 antibody produced in mouse
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CAC, Anti-CACT, Anti-solute carrier family 25 (carnitine/acylcarnitine translocase), member 20
Scegli un formato
416,00 €
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
M2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC25A20(788)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MADQPKPISPLKNLLAGGFGGVCLVFAGHPLDTVKVRLQTQPPSLPGQPPMYSGTFDCFRKTLFREGITGLYRGMAAPIIGVTPMFAVCFFGFGLGKKLQQKHPEDVLSYPQLFAAGMLSGVFTTGIMTPGERIKCLLQIQASSGESKYTGTLDCAKKLYQEFGIRGIYKGTVLTLMRDVPASGMYFMTYEWLKNIFTPEGKRVSELSAPRILVAGGIAGIFNWAVAIPPDVLKSRFQTAPPGKYPNGFRDVLRELIRDEGVTSLYKGFNAVMIRAFPANAACFLGFEVAMKFLNWATPNL
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)