Documenti fondamentali
W0515
Sigma-Aldrich
Well orienter
96 wells
Scegli un formato
4 EA
30,10 €
30,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 EA
30,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.22
30,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech WELL-1000
Misura
96 wells
Colore
none
Descrizione generale
A perfectly sized plastic card with sharp, alpha-numeric characters to identify each and every well on a microplate, will end cross referencing headaches. Once positioned under the microplate, the Well Orienter makes identifying sample wells easy and headache-free!
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)