Documenti fondamentali
V7251
Sigma-Aldrich
Snake venom from Trimeresurus popeorum
Sinonimo/i:
Pope’s Tree Viper
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)