Vai a
V4253
[β-Mercapto-β,β-cyclopentamethylenepropionyl1, O-Et-Tyr2, Val4, Arg8]-Vasopressin
≥97% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
381,00 €
323,85 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C53H75N13O11S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1134.37
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
323,85 €
Prezzo di listino381,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOc1ccc(C[C@@H]2NC(=O)CC3(CCCCC3)SSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc4ccccc4)NC2=O)C(C)C)C(=O)N5CCC[C@H]5C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(N)=O)cc1
InChI
1S/C53H77N13O11S2/c1-4-77-34-19-17-33(18-20-34)26-36-46(71)62-37(25-32-13-7-5-8-14-32)48(73)65-44(31(2)3)50(75)63-38(27-41(54)67)47(72)64-39(30-78-79-53(28-43(69)60-36)21-9-6-10-22-53)51(76)66-24-12-16-40(66)49(74)61-35(15-11-23-58-52(56)57)45(70)59-29-42(55)68/h5,7-8,13-14,17-20,31,35-40,44H,4,6,9-12,15-16,21-30H2,1-3H3,(H2,54,67)(H2,55,68)(H,59,70)(H,60,69)(H,61,74)(H,62,71)(H,63,75)(H,64,72)(H,65,73)(H4,56,57,58)/t35-,36-,37-,38-,39-,40-,44-/m0/s1
InChI key
SDFJYGJKEXYVCG-ZZTMPEIHSA-N
Application
[Beta-Mercapto-beta, beta-cyclopentamethylenepropionyl1, O-Et-Tyr2, Val4, Arg8]-Vasopressin is a potent V1a and V2 vasopressin receptor anatgonist, used for examining the impact of vasopressin V1receptor blockade in rats.The product was also be used for visualizing cell surface V1a receptors in rat hepatocytes by using high-affinity fluorescent linear antagonist, Rhm8 -PVA.
Biochem/physiol Actions
Vasopressin also known as antidiuretic hormone (ADH) or argipressin can stimulate three acid-base transporters and hence increases the capability of the cell to regulate pHi.ADH can induce reversible translocation of aquaporin-CD water channels from intracellular vesicles to apical plasma membrane, which in turn increases the water permeability of collecting duct cells.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
V2255O6887V2013
description
≥97% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥93% (HPLC), solid
description
≥95%
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
Gene Information
human ... AVPR1A(552), AVPR2(554), OXT(5020), OXTR(5021)
mouse ... AVPR1A(54140), AVPR2(12000)
rat ... AVPR1A(25107), AVPR2(25108), OXT(18429), OXTR(18430)
Gene Information
human ... AVPR1A(552)
mouse ... AVPR1A(54140)
rat ... AVPR1A(25107)
Gene Information
human ... OXT(5020), OXTR(5021)
rat ... OXT(18429), OXTR(18430)
Gene Information
human ... AVPR2(554)
mouse ... AVPR2(12000)
rat ... AVPR2(25108)
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)