Vai a
O6887
[β-Mercapto-β,β-cyclopentamethylenepropionyl1, O-Me-Tyr2, Orn8]-Oxytocin
≥93% (HPLC), solid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
373,00 €
317,05 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H74N12O12S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1075.30
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
317,05 €
Prezzo di listino373,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)C1NC(=O)[C@H](Cc2ccc(OC)cc2)NC(=O)CC3(CCCCC3)SSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC1=O)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](CCCN)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C48H74N12O12S2/c1-4-27(2)40-46(70)56-31(16-17-36(50)61)42(66)57-33(23-37(51)62)43(67)58-34(47(71)60-21-9-11-35(60)45(69)55-30(10-8-20-49)41(65)53-25-38(52)63)26-73-74-48(18-6-5-7-19-48)24-39(64)54-32(44(68)59-40)22-28-12-14-29(72-3)15-13-28/h12-15,27,30-35,40H,4-11,16-26,49H2,1-3H3,(H2,50,61)(H2,51,62)(H2,52,63)(H,53,65)(H,54,64)(H,55,69)(H,56,70)(H,57,66)(H,58,67)(H,59,68)/t27-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,40-/m0/s1
InChI key
ZWVZXPFUQHTUKV-SZQHDTAUSA-N
Gene Information
Application
[β-Mercapto-β,β-cyclopentamethylenepropionyl1, O-Me-Tyr2, Orn8]-Oxytocin has been used as an oxytocin receptor antagonist:
  • to study the influence of blockading the oxytocin receptors in the anterior cingulate cortex on helping behavior[1]
  • to determine the receptors that mediate vasopressin-stimulated anion secretion across cultured porcine vas deferens epithelial cell monolayers[2]
  • to study the influence of oxytocin receptors inhibition on intravenous and in situ oxytocin effects on the urinary bladder and cardiovascular activities in sham rats[3]
Biochem/physiol Actions
Potent oxytocin antagonist.
[β-Mercapto-β,β-cyclopentamethylenepropionyl1, O-Me-Tyr2, Orn8]-also acts as an arginine vasopressin receptor 1A (AVPR1A) antagonist.[2]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
V2255V4253O3251
Oxytocin
Sigma-Aldrich
O3251
Oxytocin
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
powder
form
lyophilized powder
Gene Information
human ... OXT(5020), OXTR(5021)
rat ... OXT(18429), OXTR(18430)
Gene Information
human ... AVPR1A(552)
mouse ... AVPR1A(54140)
rat ... AVPR1A(25107)
Gene Information
human ... AVPR1A(552), AVPR2(554), OXT(5020), OXTR(5021)
mouse ... AVPR1A(54140), AVPR2(12000)
rat ... AVPR1A(25107), AVPR2(25108), OXT(18429), OXTR(18430)
Gene Information
human ... OXT(5020), OXTR(5021)
rat ... Oxtr(25342)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)