Documenti fondamentali
U1506
Sigma-Aldrich
Uridine 5′-diphosphogalactose-[galactose-1-3H(N)]
aqueous ethanol solution
Sinonimo/i:
UDP-Gal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H22N2O17P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
564.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
aqueous ethanol solution
Grado di funzionalizzazione
10-25 Ci/mmol
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stato fisico
Ethanol: water (70:30) solution
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
79.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
26.1 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)