Documenti fondamentali
TRT50100
Lockable Narrow Lab Cart
white
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Materiali
white
Produttore/marchio commerciale
TrippNT 50100
Largh. × alt. × prof.
12 × 36 × 19 in.
Peso
42 lb
Descrizione generale
  • Only 12 inches wide
  • White polyethylene construction
  • Locking roll top door
  • 6 removable drawer/trays
  • Key lock with 2 keys
  • 3 inch nylon casters, 2 with brakes
  • Easy-to-grab handle for maneuvering
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)