Documenti fondamentali
T9918
Sigma-Aldrich
Tin(IV) phthalocyanine dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H16Cl2N8Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
702.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Composizione
Dye content, ~95%
Stringa SMILE
Cl[Sn]1(Cl)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10