T9702
Anti-p8/TTD-A (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-C6orf175 TFB5, Anti-Chromosome 6 open reading frame 175, Anti-GTF2H5, Anti-General transcription factor IIH, polypeptide 5, Anti-TFIIH basal transcription factor complex, TTDA subunit, Anti-TGF2H5, Anti-TTDA transcription factor IIH, 8-kd subunit
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35 kDa (tagged fused protein)
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using paraformaldehyde-fixed HEK-293T cells over-expressing human p8/TTD-A
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T over-expressing human p8/TTD-A
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GTF2H5(404672)
mouse ... Gtf2H5(66467)
rat ... Gtf2h5(502227)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)