Documenti fondamentali
T8819
Sigma-Aldrich
TFIIB human
~5 units/μL, recombinant, expressed in E. coli, solution
Scegli un formato
50 UNITS
434,00 €
434,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 UNITS
434,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.56
434,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Stato
solution
PM
~32 kDa
Concentrazione
~5 units/μL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... GTF2B(2959)
Azioni biochim/fisiol
General transcription factor for RNA Polymerase II.
The amino terminal region of TFIIB contains a zinc ribbon fold composed of antiparallel Β strands. Mutational studies show that this domain is required for recruitment of RNA Pol II for transcriptional initiation. [1]
Definizione di unità
One gel shift unit is the amount of TFIIB required to form 0.2 pmol of TFIIB/TFIID/DNA complex as detected by gel shift.
Stato fisico
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.4, 100 mM NaCl, 2 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.1% Triton® X-100.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S Hahn et al.
Genes & development, 14(6), 719-730 (2000-03-25)
The function of the conserved zinc-binding domains in the related Pol II- and Pol III-specific factors TFIIB and Brf was investigated. Three-dimensional structure modeling and mutagenesis studies indicated that for both factors, the functional surface of the zinc ribbon fold