T8806
Thymopentin
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
TP5, Arg-Lys-Asp-Val-Tyr
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Thymopentin, ≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
applicazioni
cell analysis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C30H49N9O9/c1-16(2)24(28(46)38-22(29(47)48)14-17-8-10-18(40)11-9-17)39-27(45)21(15-23(41)42)37-26(44)20(7-3-4-12-31)36-25(43)19(32)6-5-13-35-30(33)34/h8-11,16,19-22,24,40H,3-7,12-15,31-32H2,1-2H3,(H,36,43)(H,37,44)(H,38,46)(H,39,45)(H,41,42)(H,47,48)(H4,33,34,35)/t19-,20-,21-,22-,24-/m0/s1
PSWFFKRAVBDQEG-YGQNSOCVSA-N
Amino Acid Sequence
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3