Vai a
T7204
Toremifene citrate salt
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(Z)-2-(4-(4-Chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl)phenoxy)-N,N-dimethylethanamine, Acapodene, Fareston, GTx 006, Z-Toremifene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
62,90 €
53,46 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
254,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H28ClNO · C6H8O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
598.08
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
53,46 €
Prezzo di listino62,90 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CN(C)CCOc1ccc(cc1)C(=C(\CCCl)c2ccccc2)\c3ccccc3
InChI
1S/C26H28ClNO.C6H8O7/c1-28(2)19-20-29-24-15-13-23(14-16-24)26(22-11-7-4-8-12-22)25(17-18-27)21-9-5-3-6-10-21;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-16H,17-20H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25-;
InChI key
IWEQQRMGNVVKQW-OQKDUQJOSA-N
Gene Information
General description
Toremifene is a triphenylethylene derivative. It exhibits antitumor and antiestrogen effects. Toremifene has estrogen-agonist effects on blood lipids and endometrium.
Application
Toremifene citrate salt has been used:
  • in cell-based ELISA
  • as a positive control to detect its antiviral activity against Ebola virus (EBOV)
  • to treat MCF7 and T47D breast cancer cell lines[1]
Biochem/physiol Actions
Toremifene citrate is an oral selective estrogen receptor modulator (SERM). It is used in advanced (metastatic) breast cancer and being evaluated for prevention of prostate cancer. Toremifene citrate is known to increase bone mineral density in prostate cancer patients undergoing androgen deprivation therapy†.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
Toremifene citrate salt is soluble in DMSO at a concentration that is greater than 10 mg/ml.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T9262SML0996H7904
Ospemifene ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0996
Ospemifene
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
methanol: 10 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL (with heating)
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated, protect from light
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)