Documenti fondamentali
T7163
C-Flex®laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/4 in. × 1/2 in.
Scegli un formato
25 FT
139,00 €
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 FT
139,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
C-Flex
Diam. int. × diam. est.
1/4 in. × 1/2 in.
Misura parete
1/8 in.
Descrizione generale
Applications: General-purpose lab uses requiring high performance and long life.
Characteristics: Exceptional tensile and tear strength, good biocompatibility, excellent chemical resistance, low gas permeability, and a smooth surface. Opaque white.
Certification: Resin meets USP Class VI requirements. Tubing is manufactured according to GMP.
Temperature range: –50 to 275°F (–45 to 135°C)
Sterilize: With autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation.
Note legali
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)