Documenti fondamentali
T6507
Sigma-Aldrich
Tridecyl acetate
liquid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCOC(C)=O
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lei Guo et al.
Journal of insect science (Online), 9, 1-9 (2010-01-08)
Olfactory perception of myristic, palmitic, stearic and oleic acids and their corresponding methyl esters by Asian corn borer moths, Ostrinia furnacalis (Guenée) (Lepidoptera: Crambidae) was investigated. It was found that mated females with both antennae amputated, in contrast to intact