T5452
Anti-TTP (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-G0/G1 switch regulatory protein 24, Anti-GOS24, Anti-Growth factor-inducible nuclear protein NUP475, Anti-NUP475, Anti-RNF162A, Anti-TIS11, Anti-Tristetraprolin, Anti-Zfp36, Zinc finger protein 36 homolog Protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~50 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using lysates of HEK-293 cells overexpressing human TTP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZFP36(7538)
mouse ... Zfp36(22695)
rat ... Zfp36(79426)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol