Documenti
T5399
Sigma-Aldrich
Triacontyl acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H64O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
480.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Gruppo funzionale
ester
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-34-32(2)33/h3-31H2,1-2H3
OVQVOKLGCDAZBX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3