Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 206,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 753,00 € |
Informazioni su questo articolo
206,00 €
Nome del prodotto
Triparanol, ≥97% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
102.9-103.7 °C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, H2O: insoluble, alcohol: soluble, olive oil: slightly soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(O)(Cc2ccc(Cl)cc2)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C27H32ClNO2/c1-4-29(5-2)18-19-31-26-16-12-24(13-17-26)27(30,23-10-6-21(3)7-11-23)20-22-8-14-25(28)15-9-22/h6-17,30H,4-5,18-20H2,1-3H3
InChI key
SYHDSBBKRLVLFF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DHCR24(1718), EBP(10682)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, alcohol: soluble, H2O: insoluble, olive oil: slightly soluble | solubility methanol: 10 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL (with heating) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility methanol: 10 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL (with heating) |
| color white to off-white | color - | color white to beige | color - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?