Vai a
SML2240
IU1-47
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[1-(4-Chlorophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-2-(1-piperidinyl)ethanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H23ClN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.85
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(N2C(C)=CC(C(CN3CCCCC3)=O)=C2C)C=C1
InChI key
VXQIPRWKLACSKZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
IU1-47 is a potent and selective inhibitor of the deubiquitinating enzyme UPS14. IU1-47 enhances protein degradation including human wild-type and pathological Tau forms in neurons.
potent and selective inhibitor of the deubiquitinating enzyme UPS14
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)