Documenti fondamentali
T4678
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trichloroethane
ACS reagent, 98.5-101.0% CH3CCl3 + active additives basis
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Saggio
98.5-101.0% CH3CCl3 + active additives basis
contiene
0.05% low alkyl epoxide as stabilizer
Impurezze
≤0.00030 meq/g Titratable acid
≤0.10% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Ozone 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)