Vai a
T4580
Tiludronate disodium salt hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Skelid, Tiludronic acid disodium, [[(4-Chlorophenyl)thio]methylene]bisphosphonic acid disodium salt hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
88,70 €
75,39 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
323,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7ClNa2O6P2S · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.57 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
75,39 €
Prezzo di listino88,70 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: >10 mg/mL, clear
originator
Sanofi Aventis
SMILES string
O.[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)C(Sc1ccc(Cl)cc1)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C7H9ClO6P2S.2Na.H2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)17-7(15(9,10)11)16(12,13)14;;;/h1-4,7H,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
SZVJRJRMQCKFON-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Tiludronate is a bisphosphonate bone resorption inhibitor. Tiludronate inhibits protein-tyrosine-phosphatase, leading to detachment of osteoclasts from the bone surface. It also inhibits the osteoclastic proton pump and is used to treat Paget′s disease.
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Tiludronate disodium salt hydrate is soluble in DMSO at a concentration that is greater than or equal to 10 mg/ml.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S1825N183A9232
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: >10 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light, desiccated
originator
Sanofi Aventis
originator
-
originator
-
originator
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)