Documenti fondamentali
T4521
Sigma-Aldrich
Triphenylmethane
~90%
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.33
Beilstein:
1909753
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
~90%
P. eboll.
358-359 °C/754 mmHg (lit.)
Punto di fusione
92-94 °C (lit.)
Densità
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3