Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Storage temp.:
−20°C
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiServizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Level
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
pore size
1000 Å
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C702000-1G | 04061826657591 |
Contatta l'Assistenza Tecnica