Documenti fondamentali
T3043
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3138
nominal capacity 10 mL
Sinonimo/i:
High-Speed ​​Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
Scegli un formato
10 EA
150,00 €
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
150,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cap (Sealing cap)
round bottom tube
transparent polycarbonate
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 50,000 × g
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 3138-0010
Capacità nominale
10 mL
Descrizione generale
Easily view contents using strong, transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tubes, equipped with sealing caps for leakproof† performance up to 50,000 x g.
Confezionamento
With sealing cap
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2