Documenti
T2765
Sigma-Aldrich
Thioanisole
Sinonimo/i:
Methyl phenyl sulfide
About This Item
Formula condensata:
C6H5SCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.20
Beilstein:
1904179
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Indice di rifrazione
n20/D 1.587 (lit.)
P. eboll.
188 °C (lit.)
Punto di fusione
−15 °C (lit.)
Densità
1.057 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CSc1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Guangwei Si et al.
Neuron, 101(5), 950-962 (2019-01-27)
Odor perception allows animals to distinguish odors, recognize the same odor across concentrations, and determine concentration changes. How the activity patterns of primary olfactory receptor neurons (ORNs), at the individual and population levels, facilitate distinguishing these functions remains poorly understood. Here, we