Key Documents
T2763
Sigma-Aldrich
Timolo ioduro
Powder
Sinonimo/i:
4,4′-bis(iodossi)-2,2′-dimetil-5,5′-bis(1-metiletil)-1,1′-bifenile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24I2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
550.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
product name
Timolo ioduro,
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
εmax
≥320 at 241-246 nm in chloroform
Spettro attività antibiotica
fungi
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)c1cc(c(C)cc1OI)-c2cc(C(C)C)c(OI)cc2C
InChI
1S/C20H24I2O2/c1-11(2)15-9-17(13(5)7-19(15)23-21)18-10-16(12(3)4)20(24-22)8-14(18)6/h7-12H,1-6H3
SHOKWSLXDAIZPP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Timolo iodato con lieve attività antisettica
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3