T2580
Trapoxin A
≥98% (HPLC), from Helicoma ambiens
Sinonimo/i:
Cyclo((S)-phenylalanyl-(S)-phenylalanyl-(R)-pipecolinyl-(2S,9S)-2-amino-8-oxo-9,10-epoxydecanoyl), RF 1023A
Origine biologica
Helicoma ambiens
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: soluble 0.9-1.10 mg/ml, clear, colorless to faintly yellow (may be further diluted 20 fold in H2O)
chloroform: soluble
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N21[C@H](CCCC2)C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C1=O)Cc5ccccc5)Cc4ccccc4)CCCCCC(=O)[C@H]3OC3
InChI
1S/C34H42N4O6/c39-29(30-22-44-30)18-9-3-8-16-25-31(40)36-26(20-23-12-4-1-5-13-23)32(41)37-27(21-24-14-6-2-7-15-24)34(43)38-19-11-10-17-28(38)33(42)35-25/h1-2,4-7,12-15,25-28,30H,3,8-11,16-22H2,(H,35,42)(H,36,40)(H,37,41)/t25-,26-,27-,28+,30-/m0/s1
GXVXXETYXSPSOA-UFEOFEBPSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.