Vai a
T2255
Trifluorothymidine
≥99% (HPLC), synthetic, powder
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluorothymidine, 2′-Deoxy-5-trifluoromethyluridine, Trifluorothymine deoxyriboside, Trifluridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
590,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.670,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11F3N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.20
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-722-8
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
590,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Trifluorothymidine, ≥99% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
mp
190-193 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(C(=O)NC2=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H11F3N2O5/c11-10(12,13)4-2-15(9(19)14-8(4)18)7-1-5(17)6(3-16)20-7/h2,5-7,16-17H,1,3H2,(H,14,18,19)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
VSQQQLOSPVPRAZ-RRKCRQDMSA-N
Application
Trifluorothymidine has been used as a component of selection medium to screen thymidine kinase (TK) mutants in lymphoma cells, human lymphoblastoid TK6 cells,[1] and L5178Y mouse lymphoma cells.[2]
Biochem/physiol Actions
Trifluorothymidine is a thymidine analog[3] and is light sensitive. TFT serves as a thymidine kinase substrate to study enzyme specificity and kinetics.[4] Incorporation of phosphorylated TFT into DNA induces damage,[5] making it useful for DNA repair studies. TFT may also be used in the inhibition of thymidylate synthase[4] and in screening mutant thymidine kinase gene.. It elicits antitumor activity in gastrointestinal (GI) cancers[6] and has therapeutic potential to treat herpetic keratitis.[3]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T3763T1895M3763
α-Thymidine
Sigma-Aldrich
T3763
α-Thymidine
Timidina powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
T1895
Timidina
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)